Learn More
Tribromure de bore, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10237603
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X, acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10294-33-4
Formule moléculaire BBr3
Poids moléculaire (g/mol) 250.52
Numéro MDL MFCD00011312
Clé InChI ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
CID PubChem 25134
Nom IUPAC tribromoborane
SMILES BrB(Br)Br
Spécification
Point d’ébullition 91.2°C
Nom chimique ou matériau Boron tribromide
Point de fusion -46.0°C
Couleur Ambré
Forme physique Liquide
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.85% min. (By difference)
Formule linéaire BBr3
Fieser 01,66; 02,33; 03,30; 04,42; 05,49; 06,64; 09,61; 10,50; 11,71; 13,43
Merck Index 15, 1349
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol
Poids de la formule 250.52
Pourcentage de pureté 99.9%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 2.65
Densité 2.6500g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Boron tribromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.