Learn More
Tribromure de bore, soln. 1 M dans dichlorométhane, Thermo Scientific Chemicals
131.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10294-33-4 |
---|---|
Formule moléculaire | BBr3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 250.52 |
Numéro MDL | MFCD00011312 |
Clé InChI | ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide |
CID PubChem | 25134 |
Nom IUPAC | tribromoborane |
SMILES | BrB(Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11343716
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14880.AE |
100 mL | N/A | ||||||
Description
Le tribromure de bore est utilisé comme réactif pour les dérivés de polystyrène luminescents avec des fractions actives de carbazolylborane protégées stériquement, un graphène dopé au bore de haute qualité via une réaction de couplage de type Wurtz et des structures hybrides ADN-molécule organique de taille micrométrique. Il est également utilisé dans les réactions de bromation et de cyclisation pour préparer la cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2-b]pyrrolizine-8-one. Il agit comme une source de bore liquide utilisée dans les processus de dépôt de type p.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe tribromure de bore est utilisé comme réactif pour les dérivés de polystyrène luminescents avec des fractions actives de carbazolylborane protégées stériquement, un graphène dopé au bore de haute qualité via une réaction de couplage de type Wurtz et des structures hybrides ADN-molécule organique de taille micrométrique. Il est également utilisé dans les réactions de bromation et de cyclisation pour préparer la cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2-b]pyrrolizine-8 -one. Il agit comme une source de bore liquide utilisée dans les processus de dépôt de type p.
Solubilité
Miscible à l’éthanol et au tétrachlorure de carbone.
Remarques
Sensible à l’humidité. Réagit violemment au contact de l'eau. Incompatible avec les alcools, les métaux alcalins, l’aluminium, les oxydes de sodium et les bases fortes.
Identifiants chimiques
10294-33-4 | |
250.52 | |
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N | |
25134 | |
BrB(Br)Br |
BBr3 | |
MFCD00011312 | |
boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide | |
tribromoborane |
Spécification
Boron tribromide | |
BBr3 | |
UN3390 | |
boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide | |
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N | |
tribromoborane | |
25134 | |
1M de soln. dans le dichlorométhane | |
Moisture sensitive |
10294-33-4 | |
MFCD00011312 | |
14,1347 | |
Miscible with ethanol and carbon tetrachloride. | |
BrB(Br)Br | |
250.52 | |
250.52 | |
1.434 | |
1.467 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H330-H314-H351
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Susceptible de provoquer le cancer.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H300+H330-H314-H335-H336-H350-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :I ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE TOXIQUE PAR INHALATION, INFLAMMABLE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-657-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
- Boron tribromide, 1M solution in dichloromethane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: dichloromethane, boron tribromide
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche