Learn More
Étalon de bore dans l'huile de base 75, 5000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Description
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
B | 5000 μg/g |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Boron Oil Standard |
CAS | 7440-42-8, 8042-47-5 |
Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
Quantité | 50 g |
Certificat d’analyse | With Certificate of Analysis. |
Concentration or Composition Notes | 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. |
À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
Formule moléculaire | B |
Numéro MDL | MFCD00134034 MFCD00151272 |
Clé InChI | ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N |
Afficher plus |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire