Learn More
Morceaux de bore, cristaux, 1 à 30 mm (0,039 à 1,2 po.), 99,4 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
0.05€ - 1054.25€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-42-8 |
---|---|
Formule moléculaire | B |
Poids moléculaire (g/mol) | 10.81 |
Numéro MDL | MFCD00134034 MFCD00151272 |
Clé InChI | ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne |
CID PubChem | 5462311 |
ChEBI | CHEBI:27560 |
Nom IUPAC | bore |
SMILES | [B] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11354827
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041858.09 |
10 g |
261.30€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11364827
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041858.18 |
50 g |
1054.25€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11344827
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041858.30 |
250 g |
0.05€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-42-8 | |
10.81 | |
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N | |
5462311 | |
bore |
B | |
MFCD00134034 MFCD00151272 | |
boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne | |
CHEBI:27560 | |
[B] |
Spécification
Boron | |
Gris | |
99.4% (Metals basis) | |
MFCD00134034 MFCD00151272 | |
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N | |
bore | |
5462311 | |
700°C (1292°F) | |
Dark Gray pieces |
7440-42-8 | |
Pièces, cristallines, 1 à 30 mm (0,039 à 1,2 po) | |
B | |
boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne | |
[B] | |
10.81 | |
CHEBI:27560 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
H302 ; Nocif en cas d’ingestion.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-151-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only