Learn More
Phosphate de bore, poudre blanche, Thermo Scientific Chemicals
140.00€ - 568.00€
Identifiants chimiques
CAS 13308-51-5
Formule moléculaire BO4P
Poids moléculaire (g/mol) 105.78
Numéro MDL MFCD00011318
Clé InChI RKVCQBPDVHFKCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron phosphate, boron orthophosphate, boron phosphate b po4, 2,4,5-trioxa-1-phospha-3-borabicyclo 1.1.1 pentane 1-oxide, 2,4,5-trioxa-1??-phospha-3-borabicyclo 1.1.1 pentan-1-one, borophosphoric acid, boron iii phosphate, boron phosphate hydrate, boronphosphate b po4, boron phosphate 100g
CID PubChem 83329
Nom IUPAC 2,4,5-trioxa-1$l^{5}-phospha-3-borabicyclo[1.1.1]pentane1-oxyde
SMILES B12OP(=O)(O1)O2
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11388457
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032562.22
100 g
140.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11398457
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032562.36
500 g
568.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Boron phosphate is used as a catalyst for dehydration as well as in other organic reactions. It is employed as a source of phosphates involved in the exchange reaction to prepare metal phosphates. It finds application in refractories, ceramics and flame-retardants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13308-51-5
105.78
RKVCQBPDVHFKCU-UHFFFAOYSA-N
83329
B12OP(=O)(O1)O2
BO4P
MFCD00011318
boron phosphate, boron orthophosphate, boron phosphate b po4, 2,4,5-trioxa-1-phospha-3-borabicyclo 1.1.1 pentane 1-oxide, 2,4,5-trioxa-1??-phospha-3-borabicyclo 1.1.1 pentan-1-one, borophosphoric acid, boron iii phosphate, boron phosphate hydrate, boronphosphate b po4, boron phosphate 100g
2,4,5-trioxa-1$l^{5}-phospha-3-borabicyclo[1.1.1]pentane1-oxyde
Spécification
Boron phosphate
13308-51-5
Poudre
MFCD00011318
Insoluble in water.
B12OP(=O)(O1)O2
105.78
105.79
2.81
>1400°C
Blanc
BO4P
boron phosphate, boron orthophosphate, boron phosphate b po4, 2,4,5-trioxa-1-phospha-3-borabicyclo 1.1.1 pentane 1-oxide, 2,4,5-trioxa-1??-phospha-3-borabicyclo 1.1.1 pentan-1-one, borophosphoric acid, boron iii phosphate, boron phosphate hydrate, boronphosphate b po4, boron phosphate 100g
RKVCQBPDVHFKCU-UHFFFAOYSA-N
2,4,5-trioxa-1$l^{5}-phospha-3-borabicyclo[1.1.1]pentane1-oxyde
83329
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c
H302-H360FD
missing translation for 'einecsNumber' : 236-337-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante