Learn More
Nitrure de bore, liquide, Thermo Scientific Chemicals
46.80€ - 354.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10043-11-5 |
---|---|
Formule moléculaire | BN |
Poids moléculaire (g/mol) | 24.82 |
Numéro MDL | MFCD00011317 |
Clé InChI | LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r |
CID PubChem | 66227 |
ChEBI | CHEBI:50883 |
SMILES | B=N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11355188
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044086.18 |
50 g |
46.80€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11335188
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044086.30 |
250 g |
122.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11345188
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044086.A1 |
1 kg |
354.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Boron nitride is used as a lubricant and an additive to cosmetic products. It is also used in parts of high-temperature equipment, nanotechnology, polymorph. It is also used in used in xerographic process and laser printers. It is also used in fiberglass, ceramics, wood preservative, nuclear application and pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10043-11-5 | |
24.82 | |
LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N | |
66227 | |
B=N |
BN | |
MFCD00011317 | |
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r | |
CHEBI:50883 |
Spécification
Boron nitride | |
Liquide | |
MFCD00011317 | |
Soluble in water (slightly soluble) at 20°C,and water (soluble) at 95°C. | |
B=N | |
24.82 | |
CHEBI:50883 |
10043-11-5 | |
BN | |
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r | |
LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N | |
Boranylidynéamine | |
66227 |
Sécurité et traitement
H301-H332 :Toxique en cas d’ingestion.Nocif par inhalation.
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only