Learn More
Pâte de nitrure de bore, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2 kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Boron nitride |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Pâte |
Quantité | 500 g |
Nom IUPAC | boranimine |
Odeur | Odorless |
Aspect | White paste |
Densité | 1.4 |