Learn More
Nitrure de bore, liant faible, 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Utilisé comme lubrifiant et additif dans les produits cosmétiques. Le nitrure de bore peut être utilisé dans la nanotechnologie. Également utilisé dans les peintures, les ciments dentaires, les câbles-crayon, les procédés xérographiques, les imprimantes laser et les capteurs d’oxygène étanches.
344.00€ - 1413.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10043-11-5 |
---|---|
Formule moléculaire | BN |
Poids moléculaire (g/mol) | 24.82 |
Numéro MDL | MFCD00011317 |
Clé InChI | LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r |
CID PubChem | 66227 |
ChEBI | CHEBI:50883 |
Nom IUPAC | Boranylidynéamine |
SMILES | B=N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15452377
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045575.KG |
1 Pc. |
344.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15462377
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045575.KJ |
5 Pc. | |||||||
Description
Used as a lubricant and an additive to cosmetic products. Boron nitride has potential use in nanotechnology. Also used in paints, dental cements, pencil leads, xerographic process and laser printers, sealing oxygen sensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10043-11-5 | |
24.82 | |
LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N | |
66227 | |
Boranylidynéamine |
BN | |
MFCD00011317 | |
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r | |
CHEBI:50883 | |
B=N |
Spécification
Boron nitride | |
Tige pressée à chaud, 9,5 mm de diamètre x 203 mm de longueur | |
MFCD00011317 | |
Insoluble in water. Boron nitride is insoluble in the acids. Soluble in alkaline molten salts and nitrides, | |
B=N | |
24.82 | |
CHEBI:50883 | |
99.5% |
10043-11-5 | |
BN | |
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r | |
LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N | |
Boranylidynéamine | |
66227 | |
24.82 | |
Sachet |
Sécurité et traitement
P261-P271-P304+P340-P312-P501c
H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-136-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only