Learn More
Nitrure de bore, liant faible, 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Utilisé comme lubrifiant et additif dans les produits cosmétiques. Le nitrure de bore peut être utilisé dans la nanotechnologie. Également utilisé dans les peintures, les ciments dentaires, les câbles-crayon, les procédés xérographiques, les imprimantes laser et les capteurs d’oxygène étanches.
202.00€ - 826.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10043-11-5 |
---|---|
Formule moléculaire | BN |
Poids moléculaire (g/mol) | 24.82 |
Numéro MDL | MFCD00011317 |
Clé InChI | LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r |
CID PubChem | 66227 |
ChEBI | CHEBI:50883 |
Nom IUPAC | Boranylidynéamine |
SMILES | B=N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15432377
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045573.KG |
1 Pc. |
202.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15442377
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045573.KJ |
5 Pc. | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
10043-11-5 | |
24.82 | |
LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N | |
66227 | |
Boranylidynéamine |
BN | |
MFCD00011317 | |
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r | |
CHEBI:50883 | |
B=N |
Spécification
Boron nitride | |
Tige pressée à chaud, 6,4 mm de diamètre x 203 mm de longueur | |
MFCD00011317 | |
Insoluble in water. Boron nitride is insoluble in the acids. Soluble in alkaline molten salts and nitrides, | |
B=N | |
24.82 | |
CHEBI:50883 | |
99.5% |
10043-11-5 | |
BN | |
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r | |
LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N | |
Boranylidynéamine | |
66227 | |
24.82 | |
Sachet |
Sécurité et traitement
P261-P271-P304+P340-P312-P501c
H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-136-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only