Learn More
Nitrure de bore, 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific™
Code produit. 15422047
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
5 Pc.
Utilisé dans la production d’alliages. Il est également utilisé dans la fabrication de réfractaires de fours, de matériaux d’isolation, de machines et dans le domaine de l’aviation.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-11-5
Formule moléculaire BN
Poids moléculaire (g/mol) 24.82
Numéro MDL MFCD00011317
Clé InChI LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
CID PubChem 66227
ChEBI CHEBI:50883
Nom IUPAC Boranylidynéamine
SMILES B=N
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron nitride
Forme physique Hot Pressed Rod
Quantité 5 Pc.
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 24.82
Pourcentage de pureté 99.5%
Conditionnement Sachet