Learn More
Nitrure de bore, 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific™
Utilisé dans la production d’alliages. Il est également utilisé dans la fabrication de réfractaires de fours, de matériaux d’isolation, de machines et dans le domaine de l’aviation.
291.00€ - 1072.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10043-11-5 |
---|---|
Formule moléculaire | BN |
Poids moléculaire (g/mol) | 24.82 |
Numéro MDL | MFCD00011317 |
Clé InChI | LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r |
CID PubChem | 66227 |
ChEBI | CHEBI:50883 |
Nom IUPAC | Boranylidynéamine |
SMILES | B=N |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
10043-11-5 | |
24.82 | |
LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N | |
66227 | |
Boranylidynéamine |
BN | |
MFCD00011317 | |
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r | |
CHEBI:50883 | |
B=N |
Spécification
Boron nitride | |
Hot Pressed Rod | |
MFCD00011317 | |
Insoluble in water. | |
B=N | |
24.82 | |
CHEBI:50883 | |
99.5% |
10043-11-5 | |
BN | |
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r | |
LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N | |
Boranylidynéamine | |
66227 | |
24.82 | |
Sachet |
Sécurité et traitement
P261-P271-P304+P340-P312-P501c
H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-136-6
missing translation for 'rtecsNumber' : ED7800000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures