Learn More
Cible de pulvérisation de carbure de bore, 50,8 mm (2,0 po.) de diamètre x 6,35 mm (0,250 po.) d’épaisseur, 99,5 % (à base de métaux), Thermo Scientific™
Code produit. 15483765
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron carbide sputtering target
Note relative au nom 50.8mm (2.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
Quantité 1 Ea.
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro MDL MFCD00011520
Poids de la formule 55.26
Pourcentage de pureté 99.5%