Learn More
Acide borique, Poudre + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1kg
2,5kg
10kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Boric acid |
Couleur | Blanc |
Point de fusion | 169,0°C |
Odeur | Inodore |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
Quantité | 1kg |
Formule linéaire | H3BO3 |
Forme physique | Cristaux grossiers |
Fieser | 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Boric acid
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.