Learn More
Acide borique, granulaire, bioréactif ultra-pur, J.T.Baker™
Code produit. 15578214
Click to view available options
Quantité:
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Flacon poly
Réactifs de haute pureté testés pour une utilisation dans des applications biotechnologiques, telles que l’électrophorèse et la chromatographie liquide
    Pour les tampons de biologie moléculaire
Identifiants chimiques
CAS 10043-35-3
Formule moléculaire BH3O3
Poids moléculaire (g/mol) 61.83
Numéro MDL MFCD00011337
Clé InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
CID PubChem 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nom IUPAC acide borique
SMILES OB(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Boric Acid
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1 L = 1,43 kg
Quantité 2,5kg
Forme physique Granulaire
Poids de la formule 61.83
Qualité Bioréactif ultra-pur
compliance-icons
Identifiant produit
  • Boric Acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Boric acid