Learn More
Acide borique, granulaire, Multi-Compendial, J.T. Baker™
Code produit. 15507774
Click to view available options
Quantité:
2,5kg
Conditionnement:
Flacon poly
Spécification
Nom chimique ou matériau Boric Acid
CAS 10043-35-3
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1 L = 1,43 kg
Quantité 2,5kg
Formule moléculaire BH3O3
Forme physique Granulaire
Numéro MDL MFCD00011337
Synonyme orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
Clé InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)O
Nom IUPAC acide borique
Poids moléculaire (g/mol) 61.83
CID PubChem 7628
ChEBI CHEBI:33118
Poids de la formule 61.83
Qualité Multiofficinal