Learn More
Acide borique (cristallin/électrophorèse), Fisher BioReagents
29.25€ - 32.25€
Identifiants chimiques
CAS | 10043-35-3 |
---|---|
Formule moléculaire | BH3O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 61.83 |
Numéro MDL | MFCD00011337 |
Clé InChI | KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe |
CID PubChem | 7628 |
ChEBI | CHEBI:33118 |
Nom IUPAC | acide borique |
SMILES | OB(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10522595
|
Fisher BioReagents
BP168-500 |
500 g | Bouteille en verre |
29.25€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10011083
|
Fisher BioReagents
BP168-1 |
1kg | Flacon poly |
32.25€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce réactif de qualité électrophorèse haute pureté est utilisé dans la préparation des tampons d’électrophorèse Tris/Borate/EDTA.Identifiants chimiques
10043-35-3 | |
61.83 | |
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N | |
7628 | |
acide borique |
BH3O3 | |
MFCD00011337 | |
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe | |
CHEBI:33118 | |
OB(O)O |
Spécification
Boric Acid | |
Blanc | |
169°C | |
Test de réussite | |
2,7 mbar à 20°C | |
≥99 % | |
Poudre / Solide | |
15, 1339 | |
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N | |
acide borique | |
7628 | |
61.83 | |
Électrophorèse |
3,8 à 4,8 | |
10043-35-3 | |
0,001% max. | |
0,05% max. | |
DNase-Free | |
BH3O3 | |
MFCD00011337 | |
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe | |
OB(O)O | |
61.83 | |
CHEBI:33118 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
AVERTISSEMENT !
Emergency Overview
May impair fertility. Irritating to eyes and skin. May cause irritation of respiratory tract. May cause central nervous system effects. Ingestion may cause gastrointestinal irritation, nausea, vomiting and diarrhea. Use personal protective equipment. Use only under a chemical fume hood. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Move to fresh air. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen.
NFPA
Health:2
Flammability:0
Instability:1
Recommended Storage : RT
- Boric acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.