Learn More
Thermo Scientific Chemicals Borate, solution tampon de 0,5M, pH 9,5
55.20€ - 75.90€
Identifiants chimiques
CAS | 1330-43-4 |
---|---|
Formule moléculaire | B4Na2O7 |
Poids moléculaire (g/mol) | 201.21 |
Numéro MDL | MFCD00081185 |
Clé InChI | NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate) |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15444579
|
Thermo Scientific Chemicals
J62154.AK |
250 mL |
55.20€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15454579
|
Thermo Scientific Chemicals
J62154.AP |
500 mL |
75.90€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This product is ideally suited for many biological applications, including biochemical, molecular biological, cell biological, histological, and immunological research and lab procedures. It can be used to dilute substances and in coating procedures. Additives such as Tween 20 and milk powder can be used to add function as washing buffer or blocking buffer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsCe produit est parfaitement adapté à de nombreuses applications biologiques, notamment la recherche biochimique, moléculaire biologique, cellulaire biologique, histologique et immunologique et les procédures de laboratoire. Il peut être utilisé pour diluer les substances et dans les procédures de revêtement. Des additifs tels que Tween 20 et du lait en poudre peuvent être utilisés pour ajouter une fonction de tampon de lavage ou de tampon de blocage.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker à 25°C. Ce produit est relativement stable dans ces conditions. Meilleur résultat obtenu avec utilisation dans les 6/8 mois suivant l’achat.
Identifiants chimiques
1330-43-4 | |
201.21 | |
NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N | |
[Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2 |
B4Na2O7 | |
MFCD00081185 | |
disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate) |
Spécification
Borate buffer soln. | |
Solution de tampon 0.5M | |
Liquide | |
MFCD00081185 | |
NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N | |
disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate) |
1330-43-4 | |
9.5 | |
B4Na2O7 | |
Soluble in water. | |
[Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2 | |
201.21 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H360
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
P201-P202-P264b-P280i-P281-P305+P351+P338-P308+P313-P501c
H319-H360FD
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only