Learn More
Complexe de sulfure de borane-méthyle, solution 2M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 185078000
346.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21665" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réductionSpécification
Borane-methyl sulfide complex | |
2M Solution in Tetrahydrofuran | |
C2H9BS | |
MFCD00013189 | |
04,191; 05,47; 06,64; 08,49; 10,49; 14,52; 17,50 | |
15, 1336 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ethyl ether, tetrahydrofurane, hexane,, toluene, methylene chloride and other aprotic, solvents | |
B.CSC | |
75.96 | |
75.95 | |
0.85 | |
−17°C |
Incolore à jaune | |
13292-87-0, 109-99-9, 75-18-3 | |
(CH3)2S·BH3 | |
1.80 to 2.20M | |
0.8500g/mL | |
dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms | |
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N | |
bore ; méthyl-sulfonyl-méthane | |
9833925 | |
Flacon en verre AcroSeal™ | |
800 mL | |
Solution |
Sécurité et traitement
- Borane-methyl sulfide complex, 2M solution in tetrahydrofuran
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche