Learn More
Borane-d3, 1 M dans le tétrahydrofuranne, Thermo Scientific Chemicals
613.00€ - 2550.00€
Identifiants chimiques
CAS 13763-62-7
Formule moléculaire BD3
Poids moléculaire (g/mol) 16.85
Numéro MDL MFCD00064892
Clé InChI UORVGPXVDQYIDP-FIBGUPNXSA-N
Synonyme borane-d3, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, packaged under argon in resealable chemseal bottles
CID PubChem 11062299
SMILES [2H]B([2H])[2H]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15402997
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
089121.AD
50 mL
613.00€
50mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15412997
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
089121.AK
250 mL
2550.00€
250mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13763-62-7
16.85
UORVGPXVDQYIDP-FIBGUPNXSA-N
11062299
BD3
MFCD00064892
borane-d3, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, packaged under argon in resealable chemseal bottles
[2H]B([2H])[2H]
Spécification
Borane-d_3
Incolore
BD3
UN3148
borane-d3, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, packaged under argon in resealable chemseal bottles
[2H]B([2H])[2H]
16.85
16.84 as BD3
Ether-like
0.876g/mL
13763-62-7
Liquide
MFCD00064892
-21°C (-6°F)
UORVGPXVDQYIDP-FIBGUPNXSA-N
trideutérioborane
11062299
1M dans le tétrahydrofurane
Air & Moisture Sensitive
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H225-H260-H318-H351-H302-H335-H315
Highly flammable liquid and vapor.
In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously.
Causes serious eye damage.
Suspected of causing cancer.
Harmful if swallowed.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
P201-P202-P210-P223-P231+P232-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P335+P334-P363-P370+P378q-P501c
H225-H260-H302-H314-H335-H336-H351
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,3 ; Groupe d’emballage :I ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE RÉACTIF À L’EAU, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
missing translation for 'storageNote' : 2° à 8°C
Recommended Storage : À conserver au froid ; conserver sous argon