Learn More
Bohlender™ BOLA™ Manchons pour rodages sphériques
Manchons pour rodages sphériques PTFE
Marque: Bohlender™ H934-12
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec bague de préhension et bagues d’étanchéité sur l’extérieur
- Étanchéité sous vide élevée
- Faible taux de fuite :<1 x 0,01 mbar x l x s-1
- Structure robuste pour une utilisation continue
Spécification
PTFE | |
Raccords rodés | |
S 40 |