Learn More
Bohlender™ BOLA™ Manchons pour rodages sphériques
Manchons pour rodages sphériques PTFE
Marque:  Bohlender™ H934-04
Code produit. 17147404
  • 22.00€ / 3 pièces
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Avec bague de préhension et bagues d’étanchéité sur l’extérieur
  • Étanchéité sous vide élevée
  • Faible taux de fuite :<1 x 0,01 mbar x l x s-1
  • Structure robuste pour une utilisation continue
Spécification
Spécification
PTFE
Raccords rodés
S 19