Learn More
Bohlender™ Adaptateurs GL à joint rodé PTFE/PPS Bola
Assemblage de composants à joint rodé (condenseurs, paliers d’agitateur, etc.) sur des flacons en verre ou des cols à filetage GL avec ces adaptateurs. Les adaptateurs GL à joint rodé Bohlender™ BOLA™ peuvent être retirés et fixés sur un autre flacon sans risquer de déranger la tubulure.
Marque:  Bohlender™ D734-40
Code produit. 10422943
  • 139.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Bouchon à vis noir en PPS avec filetage GL 45
  • Insert amovible avec joint rodé en PTFE
  • Transition d’un joint rodé à un filetage en verre
  • Le corps peut être tourné indépendamment du bouchon à vis
  • Très bonne résistance chimique
  • Adapté à des températures d’utilisation jusqu’à +250°C
Spécification
Spécification
Assemblage de composants à joint rodé (condensateurs, paliers d’agitateur, etc.) sur des flacons en verre ou des cols à filetage GL.
Adaptateurs GL à joint rodé
29/32
PPS, PTFE
1/boîte