Learn More
Bohlender™ Pinces à rodage BOLA™
Pinces à rodage avec noyau à ressort en acier pour le raccordement des joints rodés standard.
Marque: Bohlender™ H942-45
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Noyau de ressort en acier encapsulé en PTFE
- Résistance chimique universelle, le produit n’étant exposé qu’au PTFE.
Spécification
PTFE | |
Raccordement des joints rodés standard | |
NS 45/50 |