Learn More
Grant Instruments™ Portoir pour tubes à essai pour bains-marie sans agitation
Maintient les tubes à essai en position verticale et fixes dans le bain.
Marque:  Grant Instruments™ J2-30
Code produit. 11456397
  • 165.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Maintient les tubes à essai en position verticale et fixes dans le bain.
  • Compatible avec une large gamme de bains-marie sans agitation Grant
  • Peut accueillir jusqu’à 105 tubes à essai en fonction de la taille
  • Les plateaux à fentes doubles assurent la stabilité des tubes et évitent le basculement
Spécification
Spécification
12 tubes de 30 mm