Learn More
Grant Instruments™ Portoir pour tubes à essai pour bains-marie sans agitation
Maintient les tubes à essai en position verticale et fixes dans le bain.
Marque: Grant Instruments™ J2-19
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Maintient les tubes à essai en position verticale et fixes dans le bain.
- Compatible avec une large gamme de bains-marie sans agitation Grant
- Peut accueillir jusqu’à 105 tubes à essai en fonction de la taille
- Les plateaux à fentes doubles assurent la stabilité des tubes et évitent le basculement
Spécification
32 tubes de 19 mm |