Learn More
Molecular Probes™ BODIPY™ FL EDA, 4,4-Difluoro-5,7-Dimethyl-4-Bora-3a,4a-Diaza-s-Indacene-3-Propionyl Ethylenediamine, Hydrochloride
Éthylènediamine de 4,4-difluoro-5,7-diméthyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacène-3-propionyl, chlorhydrate (BODIPY™ FL EDA)
Marque: Molecular Probes™ D2390
469.68 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
L’EDA BODIPY™ FL peut être couplée de manière réversible aux aldéhydes et cétones pour former une base de Schiff, qui peut être réduite pour générer un dérivé d’amine stable par le borohydrure de sodium (NaBH4) ou le cyanoborohydrure de sodium (NaCNH3). Les acides carboxyliques des protéines et d’autres biopolymères hydrosolubles peuvent être couplés à cette molécule en solution aqueuse à l’aide de carbodiimides hydrosolubles tels que l’EDAC (E2247).Spécification
5 mg | |
Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Température ambiante | |
BODIPY™ FL | |
BODIPY™ |
FL EDA | |
Acide carboxylique, cétone, aldéhyde | |
Amine, éthylènediamine | |
Colorants BODIPY |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.