Learn More
IKA™ Tubes BMT 50-G
Marque: IKA™ 0003699800
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Tube usage unique pour Ultra-Turrax tube• Volume 20 ou 50mL
• Bouchon plein ou à membrane
• Pas de contamination croisée, ni d'émission d'aérosol
• Version stérile
• Tube broyeur à billes
• Pour broyage d'échantillons secs ou cassants, dispersion de cellules, traitement de matériaux en solution liquide
• Billes en verre ou en acier inox
• Tube usage unique
• Billes verre
Spécification
Tube BMT-50-G | |
Broyage à sec d’échantillons secs et fragiles, macération cellulaire, traitement de matériaux mélangés avec des fluides | |
10/paquet |
15 à 50 ml | |
BMT 50-G |