Learn More
Brady™ Ruban d’imprimante BMP™71, R4300 cire / résine, noir
Active la modification de l’alimentation en ruban en 5 secondes. Le ruban d’imprimante Brady™ BMP™71 offre une forte résistance environnementale contre les frottis et les produits chimiques. Il utilise une qualité d’impression à bord précis pour optimiser la lisibilité des codes-barres.
Marque: Brady™ 114548
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ruban unicolore pour l’impression d’une seule couleur sur une étiquette
- Les rubans de la série R4300 sont basés sur une formulation de cire / résine qui offre une forte résistance environnementale contre les frottis et les produits chimiques
- La qualité d’impression fiable et nette des rubans de la série R4300 optimise la lisibilité des codes-barres
- Les cartouches de ruban autonomes de la série BMP™71 s’insèrent facilement dans l’imprimante
Spécification
Ruban d’imprimante | |
Imprimante d'étiquettes BMP™71 | |
150 ft | |
46 m | |
Monochrome | |
Cartouche, Ruban |
Noir | |
Transfert thermique | |
2 in | |
50,80 mm | |
Ruban noir pour imprimante à transfert thermique série 4300 pour l'imprimante BMP71 | |
1 pièce |