Learn More
Brady™ Cartouches pour étiqueteuses BMP™51 / BMP™53 : Vinyle intérieur / extérieur CleanLift™
Cartouches BMP™51/BMP™53 : Les étiquettes en vinyle CleanLift™ sont fabriquées en vinyle à faible retrait durable avec adhésif très agressif, idéal pour le marquage des tuyaux, de l’équipement, des étagères et de presque toutes les autres surfaces industrielles.
39.25€ - 74.55€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | BBP31 Sign and Label Printer, GlobalMark Industrial Label Maker, MiniMark Industrial Label Printer, PowerMark Sign and Label Printer, Labelizer Plus Sign and Label Maker |
---|---|
Matériau | Vinyle |
Épaisseur (impériale) | 0,004 in |
Type d’adhésif | Permanent |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Couleur | Hauteur (métrique) | Largeur (impériale) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Hauteur (métrique) | Largeur (impériale) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12774059
|
Brady™
143366 |
Noir sur transparent | 609,6 cm | 1,5 in | 38,10 mm | N/A | |||
12794069
|
Brady™
143382 |
Rouge sur blanc | 762 cm | 1,5 in | 38,10 mm | N/A | |||
12734079
|
Brady™
143395 |
Blanc sur vert | 762 cm | 0,5 in | 12,70 mm | N/A | |||
12744069
|
Brady™
143375 |
Noir sur jaune | 762 cm | 0,5 in | 12,70 mm | N/A | |||
12704079
|
Brady™
143387 |
Blanc sur bleu | 762 cm | 0,5 in | 12,70 mm | N/A | |||
11932872
|
Brady™
143374 |
Noir sur blanc | 762 cm | 1,5 in | 38,10 mm | N/A | |||
12704069
|
Brady™
143370 |
Noir sur orange | 762 cm | 1,5 in | 38,10 mm | N/A | |||
12774069
|
Brady™
143379 |
Rouge sur blanc | 762 cm | 0,5 in | 12,70 mm | N/A | |||
12714069
|
Brady™
143371 |
Noir sur blanc | 762 cm | 0,5 in | 12,70 mm | N/A | |||
12724079
|
Brady™
143390 |
Blanc sur bleu | 762 cm | 1,5 in | 38,10 mm | N/A | |||
12764069
|
Brady™
143378 |
Noir sur jaune | 762 cm | 1,5 in | 38,10 mm | N/A | |||
12764079
|
Brady™
143399 |
Blanc sur rouge | 762 cm | 0,5 in | 12,70 mm | N/A | |||
12754059
|
Brady™
143363 |
Noir sur transparent | 762 cm | 0,5 in | 12,70 mm | N/A | |||
12784079
|
Brady™
143402 |
Blanc sur rouge | 762 cm | 1,5 in | 38,10 mm | N/A | |||
15171899
|
Brady™
143367 |
Noir sur orange | 762 cm | 0,5 in | 12,70 mm | N/A | |||
12754079
|
Brady™
143398 |
Blanc sur vert | 762 cm | 1,5 in | 38,10 mm | N/A | |||
Description
Cartouches BMP™51/BMP™53 :Les étiquettes en vinyle CleanLift™ sont fabriquées en vinyle à faible retrait durable avec adhésif très puissant, idéal pour le marquage des tuyaux, de l’équipement, des étagères et de presque toutes les autres surfaces industrielles.
- Matériau très souple avec adhésif permanent très adhérent pour surfaces rugueuses, très texturées, sales et agressives—notamment extérieures
- Se conforment et adhèrent aux surfaces "difficiles" telles que des parpaings peints, du bois peint, du plastique texturé, des tuyaux à chemise de papier et des boîtes moulées par soufflage
- Résistantes aux expositions aux produits chimiques, graisses et huiles, pulvérisations de sels, nettoyeurs et détergents et la saleté industrielle en général
- La cartouche tout-en-un comprend un ruban et une recharge d’étiquettes
Spécification
BBP31 Sign and Label Printer, GlobalMark Industrial Label Maker, MiniMark Industrial Label Printer, PowerMark Sign and Label Printer, Labelizer Plus Sign and Label Maker | |
0,004 in | |
Non stérile | |
De -40 à 180°F | |
ASTM D 523, PSTC-133, RoHS |
Vinyle | |
Permanent | |
Brillant | |
De -40°C à +82°C |