Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables et repositionnables en tissu en vinyle BMP™ série 50
Conçues pour une utilisation avec diverses imprimantes d’étiquettes BMP™ série 50. Les étiquettes imprimables et repositionnables en tissu vinyle Brady™ BMP™ série 50 sont dotées d’un adhésif repositionnable et sont prévues pour une utilisation dans le marquage de fils et de câbles, l’identification de composants ou d’équipements, le codage par code-barres et autre identification générale.
Marque: Brady™ 131591
Description
Conçues pour une utilisation avec diverses imprimantes d’étiquettes BMP™ série 50.Les étiquettes imprimables et repositionnables en tissu vinyle Brady™ BMP™ série 50 sont dotées d’un adhésif repositionnable et sont prévues pour une utilisation dans le marquage de fils et de câbles, l’identification de composants ou d’équipements, le codage par code-barres et autre identification générale.
- La pellicule en tissu adhésive à l’arrière offre une excellente puissance de maintien, tout en permettant un retrait propre et un repositionnement
- Collent à n’importe quelle surface propre et sèche
- Surface spécialement formulée pour une excellente qualité d’impression
- La cartouche tout-en-un comprend une recharge d’étiquettes et un ruban série R6200
Spécification
RoHS, UL | |
Caoutchouc, Repositionnable | |
Semi-brillant | |
Tissu en vinyle (B-498) | |
Néant | |
Imprimantes BMP™51 et BMP™53 | |
1 | |
1 de chaque | |
1 x 1,9 po | |
–40°C à +80°C | |
0,0073 in | |
48,26 x 25,40 mm | |
1 in | |
1,9 in |
Étiquettes pour étiqueteuse BMP51/53 | |
Noir, Blanc | |
Cartouche | |
Transfert thermique | |
Codage par code-barres, identification de composants, identification d’équipements, identification à usage général, marquage de fils et câbles | |
100 étiquettes | |
2 ans | |
Rectangle | |
–40 à 176°F | |
55 lb/po | |
0,185 mm | |
100 ft | |
25,40 mm | |
4,83 cm |