Learn More
Invitrogen™ BMP-4 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ EHBMP4X5
Description
The Human Bone Morphogenic Protein 4 (Hu BMP-4) ELISA quantitates Hu BMP-4 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu BMP-4. Principle of the method The Human BMP-4 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La protéine codée par ce gène fait partie de la famille des protéines morphogénétiques osseuses qui font partie de la superfamille transformatrice du facteur de croissance bêta. La superfamille comprend de grandes familles de facteurs de croissance et de différenciation. Les protéines morphogénétiques osseuses ont été identifiées à l’origine par une capacité d’extraction osseuse déminéralisée à induire une ostéogenèse endochondrale in vivo dans un site extra-squelettique. Ce membre particulier de la famille joue un rôle important dans l’apparition de la formation osseuse endochondrale chez l’homme, et une réduction de l’expression a été associée à une variété de maladies osseuses, y compris le trouble héréditaire Fibrodysplasia Ossificans Progressiva. L’épissage alternatif dans la région non traduite 5′ de ce gène a été décrit et trois variantes sont décrites, toutes codant une protéine identique.Spécification
P12644 | |
15 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
5 x 96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
652 | |
<12% | |
Tampon de lavage, Anticorps de détection biotinylé, Étalon, Plaques à 96 puits pré-enduites, SAV-HRP, Couvercles de plaques adhésives, Solution d’arrêt, Chromogène, Concentrat de diluant de dosage | |
5 x 96 tests | |
Angiogenèse | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
4 heures 45 min. |
8,23 pg/ml à 6 000 pg/ml | |
15 pg/ml à 6 000 pg/ml | |
Biotine | |
Facteurs de croissance & récepteurs | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées : angiogénine humaine, BDNF, BLC, BMP-6, BMP-7, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GMCSF, IFN-gamma, leptine, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF. | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
BMP2B,BMP2B1,MCOPS6,OFC11,ZYME | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
BMP2B, BMP2B1, MCOPS6, OFC11, ZYME | |
1 heures 20 min. |