Learn More
Kimberly-Clark™ Chiffons de nettoyage à code couleur WypAll™
Chiffons à code couleur WypAll™
Marque: Kimberly-Clark™ 7565
136.64 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Ces chiffons de nettoyage à code couleur sont certifiés pour le contact alimentaire et disponibles en 4 coloris pour réduire le risque de contamination croisée
- Technologie Hydroknit™
Spécification
Chiffons de nettoyage Wypall | |
416 mm | |
344 mm | |
Bleu | |
416 x 344 mm | |
Pour les sites industriels où une répartition des tâches intensives est nécessaire | |
1 pli |
16.4 in. | |
13.5 in. | |
Non tissé Polyproylène Cellulose | |
Reusable | |
Enchevêtré | |
250 Paquets | |
Non stérile |