Learn More
3M™ Combinaisons de protection bleues en polypropylène à base SMS avec pan arrière blanc
Click to view available options
Dimensions:
Grande taille
Hauteur (métrique):
de 174 à 181 cm
Largeur (métrique) de la poitrine:
100 to 108 cm
Description
- Product Type: Protective Coverall
- Material: SMS Non-Woven Polypropylene
- Hood: 3-Panel
- Closure: 2-Way Zip and Storm Flap
- Seams: Serged
- Waist: Elasticated
- Ankles: Elasticated
- Cuff: Knitted
- Weight: 54 gsm
- Protection: Nuclear Particulate Resistance (EN 1073-2), Type 5 Dust (EN ISO 13982-1), Type 6 Liquid Splash (EN 13034), Flame-Spread Resistant (ISO 14116 Index 1), and Antistatic (EN 1149-5)
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | Grande taille |
Sexe | Unisex |
Matériau | Polypropylene, SMS |
Couleur | Blue |
Jetable | Single-use |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Elastic |
Type de manchette | Knit |
Type de goulot | Avec hotte |