Learn More
Chlorure de tétrazolium bleu, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11454144
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Blue Tetrazolium chloride is useful in the prepartion of DNA cation complexes and immunoadsorbents for anti-DNA antibodies. It is used in assay of reducing sugars. In combination with 4-nitrocatechol, tetrazolium blue chloride forms a ternary complex with molybdenum(VI) for extraction and spectrophotometric determination of molybdenum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de tétrazolium bleu est utile dans la préparation de complexes de cations d’ADN et d’immunoadsorbants pour les anticorps anti-ADN. Il est utilisé dans le dosage des sucres réducteurs. En association avec le 4-nitrocatéchol, le chlorure bleu de tétrazolium forme un complexe ternaire avec le molybdène(VI) pour l’extraction et la détermination spectrophotométrique du molybdène.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude (5 mg/ml), le méthanol (50 mg/ml), l’éthanol et le chloroforme. Insoluble dans l’acétone.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1871-22-3
Formule moléculaire C40H36Cl2N8O2
Poids moléculaire (g/mol) 731.68
Numéro MDL MFCD00040933
Clé InChI RCEHREKDVGHYAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme blue tetrazolium chloride, tetrazolium blue, tetrazolium blue chloride, blue tetrazolium, dimethoxy neotetrazolium, 4-anisyltetrazolium blue, 3,3'-3,3'-dimethoxy-1,1'-biphenyl-4,4'-diyl bis 2,5-diphenyl-2h-tetrazol-3-ium chloride, 3,3'-dianisole-4,4'-bis 3,5-diphenyltetrazolium chloride, 3,3'-dianisolebis 4,4'-3,5-diphenyl tetrazolium chloride, 3,3'-3,3'-dimethoxy-4,4'-biphenylene bis 2,5-diphenyl-2h-tetrazolium chloride
CID PubChem 9853362
ChEBI CHEBI:75198
Nom IUPAC 2-[4-[4-(3,5-Diphényltétrazol-2-ium-2-yl)-3-méthoxyphényl]-2-méthoxyphényl]-3,5-diphényltétrazol-2-ium ; Dichlorure
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC1=CC(=CC=C1N1NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(N2NC(=NN2C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C(OC)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Blue Tetrazolium chloride
Point de fusion ∼255°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 3894077
Merck Index 14,9244
Informations sur la solubilité Soluble in hot water (5mg/ml),methanol (50mg/ml),ethanol,and chloroform. Insoluble in acetone.
Poids de la formule 727.66