Learn More
3M™ Combinaisons de protection bleues en tissu à base de SMS de catégorie III
Click to view available options
Dimensions:
Small
Large
X-Large
3X-Large
4X-Large
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | 4X-Large |
Sexe | Unisex |
Jetable | Single-use |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Elastic |
Type de manchette | Elastic |
Type de goulot | Capuche |
Hood Type | 2 parties |
Type de couture | Serged |