Description
- Micro barreaux d’agitation
- À utiliser lorsque l’identification est d’une importance primordiale
- Les revêtements en PTFE ne sont pas aussi inertes que le PTFE pur
- Poli individuellement afin de rester propre plus longtemps
Spécification
Oui | |
Bleu | |
Récipients et cuves / agitateurs chauffants | |
6 mm | |
Micro |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
3 mm | |
10/boîte |