Learn More
Fisherbrand™ Micro barreau d’agitation en PTFE à code couleur
À utiliser quand une identification visuelle rapide est capitale. Le micro barreau d’agitation à code couleur en PTFE Fisherbrand™ est disponible en trois couleurs : bleu, rouge et jaune.
Marque: Fisherbrand™ 001.802-Y
Description
- Micro barreaux d’agitation à code couleur
- À utiliser lorsque l’identification est d’une importance primordiale
- Remarque : Les revêtements en PTFE colorés ne sont pas aussi inertes que le PTFE pur
Spécification
Autoclavables | |
Jaune | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants | |
2mm | |
10/boîte | |
Barreau d’agitation |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
PTFE | |
2mm | |
Octaédral |