Learn More
3M™ Combinaison de protection bleue 4532+
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
3XL
4XL
Description
- Protection unique contre les liquides grâce au traitement des matériaux résistants à l’huile et à l’alcool
- Multi-couches SSMMS 52 gsm puissantes et souples pour des performances élevées
- Fabriqué à partir de SSMMS non tissé ultra respirant pour une libération efficace de la chaleur et de l’humidité du corps et une réduction du stress thermique
- Capuche à 3 panneaux, panneau de gousset triangulaire renforcé, fermeture à 2 glissières et rabat de tempête avec bande scellable, élastiques au dos et aux chevilles pour une meilleure liberté de mouvement
- Revêtement antistatique EN 1149-5 pour réduire les décharges statiques et les risques d’étincelles
- Résistance contre les particules nucléaires EN 1073-2
- Manchettes maillées et élastique à la taille et aux chevilles pour un meilleur ajustement et une plus grande liberté de mouvement
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | Grande taille |
Matériau | SSMMS non tissé |
Couleur | Bleu |
Type de taille | Élastique |
Type de manchette | Maille |
Type de bouchon | Fermeture éclair à 2 sens |
Certifications/Conformité | CE catégorie III, EN 1073-2 particules radioactives, EN 1149-5 - propriétés électrostatiques, EN 13034: 2005 + A1 : 2009 type 6 éclaboussures de liquides, EN ISO13982-1: 2004 + A1 : 2010 type 5 particules dangereuses |