Learn More
Buerkle™ Cuillère-mesure, bleue
La couleur bleue n'existe pas sous forme naturelle dans des aliments. Et ainsi, les produits bleus, ou des parties de ces produits, seraient très rapidement et aisément reconnus et détectés lors du contrôle visuel s'ils accédaient par hasard dans la production.
Marque: Buerkle™ 5378-4052
37.03 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les versions stériles sont conditionnées individuellement et stérilisées par irradiation
- L’utilisation d’outils bleus permet donc de répondre aux exigences de l’analyse et de l’évaluation des risques HACCP en ce qui concerne les objets étrangers
- Il s’agit là d’un critère important, particulièrement dans la transformation et la production alimentaires, ainsi que dans l’industrie des aliments pour animaux et des produits pharmaceutiques
- Les cuillères volumétriques et doseuses peuvent être utilisées pour mesurer de petites quantités de poudre, de granulés et de liquides exactement et les doser avec précision
- Pour une mesure précise, l’excédent de milieu est retiré du bord supérieur de la cuillère
- Le volume contenu est gravé sur la poignée
- Le bord avant plat de la cuillère volumétrique est idéal pour prélever le milieu depuis le fond du récipient ou pour atteindre les coins du récipient, ce qui permet alors de vider les petites quantités restantes
- Le fond plat permet de poser la cuillère volumétrique sans renverser le contenu
- La cuillère de dosage jetable est adaptée pour une utilisation en tant que cuillère à échantillons pour prélever de petites quantités d’échantillons
- Comme la cuillère volumétrique en plastique a été développée pour une seule utilisation, il n’y a pas de nettoyage et la possibilité de contamination croisée et d’impuretés est exclue
- Les cuillères de dosage et les cuillères volumétriques conviennent à des mesures précises pour les applications chimiques et pharmaceutiques, les cosmétiques, les aliments pour animaux et l’industrie alimentaire et des boissons
- Peuvent être utilisés dans le cadre de la gestion d’objets étrangers HACCP / IFS
- Spécialement pour les industries alimentaire, animale et pharmaceutique
- Avec bord racleur
- Destiné à un usage unique
- Fabriqué en salle blanche (classe salle blanche 7)
- Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
Spécification
Préleveurs d'échantillons | |
Cuillère doseuse avec rebord d’enlèvement pour mesurer exactement. | |
Oui | |
bleue | |
Spécialement pour les industries alimentaire, animale et pharmaceutique |
Polystyrène | |
10 ml | |
Non stérile | |
Contact alimentaire, portée, RoHS | |
100 |