Learn More
Hirschmann™ Burettes automatiques de classe B avec robinet d’arrêt latéral en PTFE, graduation bleue
Excellentes pour distribuer automatiquement des quantités mesurées de solutions chimiques dans le laboratoire. Les burettes automatiques Hirschmann™ de classe B avec graduation bleue sont disponibles dans une gamme de capacités afin de répondre à vos besoins.
Marque: Hirschmann™ 3410370
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conformes à la norme de pelletisation
- Schellbach
- Ligne courte
- Avec graduation bleue
- Conformes aux normes DIN EN ISO 385
- Robinet d’arrêt latéral avec broche en PTFE, sans robinet d’arrêt intermédiaire
Spécification
25 ml | |
Verre | |
Flacon de stockage en verre transparent de 2000 ml | |
Latéral | |
±0,045 ml | |
Classe B. |
500 mm | |
0,05 mL | |
Bleu | |
PTFE | |
Burette de titration automatique | |
DIN EN ISO 385 |