Learn More
Fisherbrand™ Blocs pour bains secs numériques Fisherbrand™ Isotemp™
Click to view available options
No. of Places:
1
3
18
30
32
Description
Une grande variété de blocs pour toutes les applications
- Blocs en alliage d’aluminium
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 30 x 0,5 ml, 20 x 0,2 ml |
À utiliser avec (équipement) | Bains secs numériques et à écran tactile Thermo Scientific (pas de modèles compacts) |
Matériau | Alliage d’aluminium |
No. of Places | 30 |
Type | Bloc |
Comprend | 0,5 ml et 0,2 ml |