Learn More
BRAND™ Fiole jaugée en verre borosilicaté de classe A revêtue Blaubrand™ PURprotect™
En verre borosilicaté et conforme aux normes DIN EN ISO 1042. La couche de protection de la fiole jaugée de classe A en verre borosilicaté BRAND™ Blaubrand™ PURprotect™ permet de contenir les fragments de verre en cas de casse. Sa charge électrostatique n’est pas supérieure à celle des flacons en verre sans couche de protection. Le revêtement bleu clair n’empêche pas de distinguer le contenu.
Marque: BRAND™ 36548
67.41 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21985" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En verre borosilicaté
- Conforme aux normes DIN EN ISO 1042.
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In).
- Le revêtement PUR enveloppe les fioles jaugées comme une peau protectrice. En cas de rupture, le revêtement de sécurité aide à contenir les fragments de verre.
- Sa charge électrostatique n’est pas supérieure à celle des flacons en verre sans couche de protection.
- Le revêtement bleu clair n’empêche pas de distinguer le contenu.
- La température de fonctionnement maximale à la chaleur sèche est 135°C (durée d’exposition < 30 min).
- L’autoclavage fréquent à 121°C réduit la protection contre les éclaboussures.
- Nettoyage jusqu’à 95°C max.
Spécification
Étalonné pour contenir | |
PP | |
50 ml | |
Large | |
± 0,1 ml | |
14/23 |
DIN EN ISO 1042 | |
Transparent avec revêtement bleu clair | |
Verre borosilicaté | |
2 unité | |
A |