Learn More
BRAND™ Burette automatique de modèle à granulés BlauBRAND™
Sans robinet d’arrêt intermédiaire ; avec robinet à pointeau avec broche en PTFE
Marque: BRAND™ 22524
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
10 ml | |
0,02 mL | |
±0.02 mL | |
Classe AS |
Verre borosilicaté | |
Bouteille en verre | |
Burette automatique | |
DIN EN ISO 385, USP |