Learn More
BRAND™ Chambres de comptage Neubauer BLAUBRAND™
Subdivisées en 9 carrés de 1 mm2 chacun. Les chambres de comptage Neubauer BRAND™ Blaubrand™ sont composées de 4 carrés de coins marqués ‘L’ pour le comptage des leucocytes. Les 5 carrés de groupe dans le grand carré central sont utilisés pour le comptage des thrombocytes et des érythrocytes (délimitée par la ligne extérieure de la triple bordure). Double quadrillage. Disponibles avec ou sans pinces à ressort.
67.20€ - 84.37€
Spécification
Type de produit | Dispositif de comptage |
---|---|
Quantité | 1Chaque |
Profondeur (métrique) | 0,1mm |
Certifications/Conformité | Directive IVD 98/79 CE |
À utiliser avec (application) | Numération des leucocytes, thrombocytes et érythrocytes |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10360141
|
BRAND™
718605 |
Sans pinces à ressort |
67.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10450751
|
BRAND™
718620 |
Avec pinces à ressort |
84.37€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Double quadrillage
- Avec ou sans pinces à ressort
- 9 grands carrés de 1 mm2 chacun.
- Quatre grands carrés d’angle marqués "L" pour le comptage des leucocytes sont chacun divisés en 16 carrés avec des côtés de 0,25 mm.
- Le grand carré central est divisé en 16 carrés avec des côtés de 0,25 mm.
- Chaque carré de groupe se compose de 16 mini carrés avec des côtés de 0,05 mm, chacun ayant une surface de 0,0025 mm2.
- Les 5 carrés de groupe dans le grand carré central sont utilisés pour le comptage des thrombocytes et des érythrocytes.
- La zone de comptage de chaque carré de groupe est délimitée par la ligne de bordure extérieure triple.
- Marquage CE conformément à la directive IVD 98/79 CE.
Spécification
Dispositif de comptage | |
0,1mm | |
Numération des leucocytes, thrombocytes et érythrocytes |
1Chaque | |
Directive IVD 98/79 CE |