Learn More
BRAND™ Pipettes avec poire USP Blaubrand™ Eterna™ de classe AS, avec certificat
En verre sodocalcique AR-GLAS™ et conformes aux normes DIN EN ISO 648. Les pipettes avec de marque BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ de classe AS sont livrées avec un certificat individuel de conformité USP.
Marque: BRAND™ 950503
30.64 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Description
- En verre sodocalcique AR-GLAS™.
- DIN EN ISO 648. Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex.
- Délai de réponse : 5 secondes.
- Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot dans chaque emballage du fabricant.
- Livré avec un certificat de conformité USP individuel
Spécification
Pour délivrer un volume donné | |
AS | |
Oui | |
Marquage DE-M | |
Orange | |
Pipette volumétrique avec bulbe |
DIN EN ISO 648, DIN 12691 | |
AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique | |
Ambré | |
0,010 mL | |
2 ml |