Learn More
BRAND™ Fioles jaugées classe A Blaubrand™ ETERNA™
En verre borosilicaté et conformes aux normes DIN EN ISO 1042. Les fioles jaugées BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ de classe A sont calibrées pour contenir une quantité précise de liquide à une température donnée. Modèles à col étroit et à col large disponibles en plusieurs tailles. Les fioles sont accompagnées de bouchons en PP et portent un marquage DE-M.
Marque: BRAND™ 36854
88.30 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21985" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Flacon volumétrique de classe A
- En verre borosilicaté
- Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- Modèles à col étroit et à col large disponibles en plusieurs tailles
- Comprend un bouchon en polypropylène et un marquage DE-M
Spécification
Étalonné pour contenir | |
Polypropylène | |
2000 ml | |
plusmn; 0,6 ml | |
2/boîte | |
A | |
29/32 |
Certificat USP individuel et de lot USP, DIN EN ISO 1042 | |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
Étroit | |
Oui | |
Bouchon |