Learn More
BRAND™ Éprouvettes à mélange en verre borosilicaté de classe A BLAUBRAND™
Comprend un bouchon en polypropylène et une base hexagonale. Les éprouvettes à mélange en verre borosilicaté de classe A BRAND™ Blaubrand™ sont étalonnées pour leur volume de liquide contenu à l’intérieur du récipient.
Marque: BRAND™ 32408
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabrication en verre borosilicaté (Boro 3.3. DIN EN ISO 4788)
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- Comprend un bouchon en polypropylène et une base hexagonale
- Hauteur sans bouchon
- Toutes les éprouvettes BLAUBRAND™ sont fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant
- Certificat d’étalonnage DAkkS, certificat individuel USP ou certificat individuel aussi disponibles sur demande
Spécification
Hexagonale | |
Bleu | |
Éprouvette à mélange graduée | |
DIN EN ISO 4788 | |
10 ml | |
Certificat de lot, bouchon en polypropylène | |
PP | |
Autoclavables |
Pour contenir | |
Rond | |
Verre borosilicaté | |
Classe B. | |
160 mm | |
Graduations en émail bleu | |
0,2 ml |