Learn More
BRAND™ Burettes compactes en verre borosilicaté BLAUBRAND™
Facile à démonter et à nettoyer. Les burettes compactes en verre borosilicaté BRAND™ Blaubrand™ sont également simples à réparer car tous les composants individuels sont remplaçables.
83.50€ - 85.00€
Spécification
Longueur (métrique) | 800 mm |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Comprend | Robinet d’arrêt en PTFE amovible |
Matériau du robinet d’arrêt | PTFE |
Class | Classe AS |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10397482
|
BRAND™
13916 |
25 ml |
85.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10464342
|
BRAND™
13918 |
50 ml |
83.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Comprend un robinet d’arrêt en PTFE amovible
- Facile à démonter et à nettoyer.
- Réparation simple : tous les composants individuels sont remplaçables.
- Construction en verre borosilicaté (boro 3.3 selon DIN EN ISO 385.)
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex).
- Bande Schellbach.
Spécification
800 mm | |
Robinet d’arrêt en PTFE amovible | |
Classe AS |
Verre borosilicaté | |
PTFE | |
DIN EN ISO 385, USP |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Burettes compactes en verre borosilicaté BLAUBRAND™