Learn More
BRAND™ Burette en verre borosilicaté BLAUBRAND™ avec robinet d’arrêt latéral en PTFE
Fabriquée en verre borosilicaté. Les burettes en verre borosilicaté BRAND™ Blaubrand™ avec robinet d’arrêt latéral en PTFE sont étalonnées pour délivrer un volume donné correspondant à un volume spécifié.
Marque: BRAND™ 13847
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Construction en verre borosilicaté (boro 3.3 selon DIN EN ISO 385.)
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex).
- Bande Schellbach.
- Longueur d’env. 800 mm.
- Toutes les burettes BLAUBRAND™ sont fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant.
- Certificat d’étalonnage DAkkS, certificat individuel USP ou certificat individuel aussi disponibles sur demande.
Spécification
25 ml | |
Verre borosilicaté | |
Latéral | |
25 ml | |
Classe AS |
800 mm | |
0,05 mL | |
PTFE | |
Burette | |
DIN EN ISO 385 |