Learn More
BRAND™ Microburette Bang-Pattern BLAUBRAND™
Avec robinet à pointeau droit avec broche en PTFE (clé en PTFE dans le robinet d’arrêt intermédiaire)
Marque: BRAND™ 24267
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
5 ml | |
0,01 ml | |
0,01 ml |
Verre borosilicaté 3.3 | |
2 | |
AS |